2-Isobutyl-3-methoxypyrazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS24537G100EA
573
CHF
ACTIAS24537G100
ACTIAS24537G25
ACTIAS24537G5
2-Isobutyl-3-methoxypyrazin
2-Isobutyl-3-methoxypyrazin
Formel:
C₉H₁₄N₂O MW: 166,22 g/mol Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa) Melting Pt: 107 °C Dichte: 0,99 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00006128 CAS-Nummer: 24683-00-9 EINECS: 246-402-1 |