2-Iodopyrazine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS1946G25EA 0 CHF
ACTIAS1946G25 ACTIAS1946G5
2-Iodopyrazine
2-Iodopyrazine
Formula: C₄H₃IN₂
MW: 205.99 g/mol
MDL Number: MFCD01319019
CAS Number: 32111-21-0