4-Bromo-1-naphthylamine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 1-Amino-4-bromonaphthalene
ACTIAS20410G100EA 0 CHF
ACTIAS20410G100 ACTIAS20410G25
4-Bromo-1-naphthylamine
4-Bromo-1-naphthylamine
Formula: C₁₀H₈BrN
MW: 222.08 g/mol
MDL Number: MFCD00004023
CAS Number: 2298-07-9
EINECS: 218-944-9