1-(2-Hydroxyphenyl)piperazine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: o-(1-Piperazinyl)phenol2-(1-Piperazinyl)phenol
ACTIAS24297G25EA 0 CHF
ACTIAS24297G25 ACTIAS24297G100
1-(2-Hydroxyphenyl)piperazine
1-(2-Hydroxyphenyl)piperazine
Formula: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178.23 g/mol
Boiling Pt: 318 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 127 °C
MDL Number: MFCD00190246
CAS Number: 1011-17-2
EINECS: 213-782-5
UN: 3263
ADR: 8,III