2-Nitro-4-(trifluoromethyl)anisole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 1-Methoxy-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene4-Methoxy-3-nitrobenzotrifluoride
ACTIAS24887G100EA 303 CHF
ACTIAS24887G100
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)anisole
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)anisole
Formula: C₈H₆F₃NO₃
MW: 221.14 g/mol
Boiling Pt: 90…95 °C (0.5 mmHg)
Melting Pt: 47 °C
MDL Number: MFCD00007099
CAS Number: 394-25-2
EINECS: 206-891-4
UN: 1759
ADR: 8,III