3-Chloro-4-iodobenzotrifluoride
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS33200G5EA 43 CHF
ACTIAS33200G10 ACTIAS33200G1 ACTIAS33200G5
3-Chloro-4-iodobenzotrifluoride
3-Chloro-4-iodobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃ClF₃I
MW: 306.45 g/mol
MDL Number: MFCD00042562
CAS Number: 141738-80-9