3'-Bromo-4'-fluoroacetophenone
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS20864G25EA
39
CHF
ACTIAS20864G25
3'-Bromo-4'-fluoroacetophenone
3'-Bromo-4'-fluoroacetophenone
Formula:
C₈H₆BrFO MW: 217.04 g/mol Boiling Pt: 240 °C (1013 hPa) Melting Pt: 57 °C |
MDL Number:
MFCD00042466 CAS Number: 1007-15-4 EINECS: 213-750-0 |