4-Fluoro-2-iodoaniline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS22394G25EA
70
CHF
ACTIAS22394G25
ACTIAS22394G100
4-Fluoro-2-iodoaniline
4-Fluoro-2-iodoaniline
Formula:
C₆H₅FIN MW: 237.02 g/mol |
MDL Number:
MFCD00042584 CAS Number: 61272-76-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |