5-Fluoro-2-iodoaniline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS35206G10EA
0
CHF
ACTIAS35206G10
ACTIAS35206G1
ACTIAS35206G5
5-Fluoro-2-iodoaniline
5-Fluoro-2-iodoaniline
Formula:
C₆H₅FIN MW: 237.02 g/mol Boiling Pt: 259 °C (1013 hPa) Melting Pt: 40…42 °C |
MDL Number:
MFCD02093953 CAS Number: 255724-71-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |