2-Chloro-4-methoxyphenol
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS33725G100EA
0
CHF
ACTIAS33725G100
ACTIAS33725G10
ACTIAS33725G5
2-Chloro-4-methoxyphenol
2-Chloro-4-methoxyphenol
Formula:
C₇H₇ClO₂ MW: 158.58 g/mol Boiling Pt: 242 °C (1013 hPa) Melting Pt: 46…47 °C |
MDL Number:
MFCD00070773 CAS Number: 18113-03-6 EINECS: 242-007-3 |