2-Bromo-6-nitrophenol
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS21247G5EA
0
CHF
ACTIAS21247G5
ACTIAS21247G25
ACTIAS21247G100
2-Bromo-6-nitrophenol
2-Bromo-6-nitrophenol
Formula:
C₆H₄BrNO₃ MW: 218.01 g/mol |
MDL Number:
MFCD02683216 CAS Number: 13073-25-1 |