4-Bromo-3-nitroaniline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS33357G5EA
0
CHF
ACTIAS33357G5
ACTIAS33357G1
4-Bromo-3-nitroaniline
4-Bromo-3-nitroaniline
Formula:
C₆H₅BrN₂O₂ MW: 217.02 g/mol |
MDL Number:
MFCD01320678 CAS Number: 53324-38-2 |