3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS33731G1EA
0
CHF
ACTIAS33731G1
ACTIAS33731G10
ACTIAS33731G5
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formula:
C₇H₅BrF₃NO |
MDL Number:
MFCD00190127 CAS Number: 191602-54-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |