Dimethyl itaconate
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS34215G100EA
0
CHF
ACTIAS34215G500
ACTIAS34215G100
Dimethyl itaconate
Dimethyl itaconate
Formula:
C₇H₁₀O₄ MW: 158.15 g/mol Boiling Pt: 208 °C (1013 hPa) Melting Pt: 38 °C Density: 1.1399 g/cm³ (14.7 °C) |
MDL Number:
MFCD00008446 CAS Number: 617-52-7 EINECS: 210-519-6 |