4-Bromo-2-methylthiophene
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS31662G100EA 541 CHF
ACTIAS31662G100 ACTIAS31662G25 ACTIAS31662G5
4-Bromo-2-methylthiophene
4-Bromo-2-methylthiophene
Formula: C₅H₅BrS
MW: 177.06 g/mol
MDL Number: MFCD04116367
CAS Number: 29421-92-9