2-Bromo-5-nitrothiophene
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS20851G5EA
0
CHF
ACTIAS20851G5
ACTIAS20851G25
2-Bromo-5-nitrothiophene
2-Bromo-5-nitrothiophene
Formula:
C₄H₂BrNO₂S MW: 208.04 g/mol Boiling Pt: 235…237 °C (1013 hPa) Melting Pt: 47…48 °C |
MDL Number:
MFCD00022493 CAS Number: 13195-50-1 EINECS: 236-155-8 |