3-Acetylpyrrol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS36533G5EA 0 CHF
ACTIAS36533G5 ACTIAS36533G1 ACTIAS36533MG250
3-Acetylpyrrol
3-Acetylpyrrol
Formel: C₆H₇NO
MDL Number: MFCD00067759
CAS-Nummer: 1072-82-8