6-Chloronicotinamide
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
6-Chloropyridine-3-carboxamide
ACTIAS21222G25EA
0
CHF
ACTIAS21222G5
ACTIAS21222G25
6-Chloronicotinamide
6-Chloronicotinamide
Formula:
C₆H₅ClN₂O MW: 156.57 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006242 CAS Number: 6271-78-9 EINECS: 228-456-8 |