6-Bromnicotinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 6-Brompyridin-3-carbonsäure6-Brom-3-pyridincarbonsäure
ACTIAS4010G5EA 0 CHF
ACTIAS4010G25 ACTIAS4010KG1 ACTIAS4010G5
6-Bromnicotinsäure
6-Bromnicotinsäure
Formel: C₆H₄BrNO₂
MW: 202,01 g/mol
MDL Number: MFCD01927100
CAS-Nummer: 6311-35-9