2-Methylbenzylalkohol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS24079G100EA 167 CHF
ACTIAS24079G100
2-Methylbenzylalkohol
2-Methylbenzylalkohol
Formel: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 224 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 31…35 °C
Dichte: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 104 °C
MDL Number: MFCD00004622
CAS-Nummer: 89-95-2
EINECS: 201-954-2