(2,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS35145G1EA 0 CHF
ACTIAS35145G1 ACTIAS35145G5
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile
Formula: C₈H₄F₃N
MW: 171.12 g/mol
MDL Number: MFCD00061220
CAS Number: 220141-74-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III