(3-Chlorophenyl)acetonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
3-Chlorobenzyl cyanide
ACTIAS21757G25EA
0
CHF
ACTIAS21757G25
ACTIAS21757G100
(3-Chlorophenyl)acetonitrile
(3-Chlorophenyl)acetonitrile
Formula:
C₈H₆ClN MW: 151.6 g/mol Boiling Pt: 270 °C (1013 hPa) Melting Pt: 11.5 °C Density: 1.1806 g/cm³ (30 °C) |
MDL Number:
MFCD00001908 CAS Number: 1529-41-5 EINECS: 216-213-9 UN: 3276 ADR: 6.1,II |