2-Brom-4-(trifluormethyl)benzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 2-Brom-4-(trifluormethyl)benzoesäure
ACTIAS30785G1EA 0 CHF
ACTIAS30785G1 ACTIAS30785G5
2-Brom-4-(trifluormethyl)benzoesäure
2-Brom-4-(trifluormethyl)benzoesäure
Formel: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269,02 g/mol
MDL Number: MFCD07368837
CAS-Nummer: 328-89-2
EINECS: 206-339-2