(4-Bromophenyl)acetonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: 4-Bromobenzyl cyanide4-Bromophenylacetonitrile
ACTIAS33461G100EA 0 CHF
ACTIAS33461G100 ACTIAS33461G10
(4-Bromophenyl)acetonitrile
(4-Bromophenyl)acetonitrile
Formula: C₈H₆BrN
MW: 196.05 g/mol
Boiling Pt: 286 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 47…49 °C
MDL Number: MFCD00001916
CAS Number: 16532-79-9
EINECS: 240-602-2
UN: 3449
ADR: 6.1,I