α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS25350G25EA
223
CHF
ACTIAS25350G25
α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene
α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene
Formula:
C₇H₅BrClF MW: 223.47 g/mol |
MDL Number:
MFCD01631419 CAS Number: 81778-09-8 |