4-Ethynylanisole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms: (4-Methoxyphenyl)ethyne(4-Methoxyphenyl)acetylene1-Ethynyl-4-methoxybenzene1-Methoxy-4-ethynylbenzene
ACTIAS32997G5EA 0 CHF
ACTIAS32997G5 ACTIAS32997G1
4-Ethynylanisole
4-Ethynylanisole
Formula: C₉H₈O
MW: 132.16 g/mol
MDL Number: MFCD00168815
CAS Number: 768-60-5