1-Iod-3-(trifluormethoxy)benzol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS24708G5EA
28
CHF
ACTIAS24708G5
ACTIAS24708G25
1-Iod-3-(trifluormethoxy)benzol
1-Iod-3-(trifluormethoxy)benzol
Formel:
C₇H₄F₃IO MW: 288,01 g/mol |
CAS-Nummer:
198206-33-6 |