4-Fluor-2-methoxybenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS33806G5EA 0 CHF
ACTIAS33806G5 ACTIAS33806G10 ACTIAS33806G1
4-Fluor-2-methoxybenzoesäure
4-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₇FO₃
MDL Number: MFCD00673010
CAS-Nummer: 395-82-4