2-Cyanbenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS22057G25EA
380
CHF
ACTIAS22057G25
ACTIAS22057G5
2-Cyanbenzoesäure
2-Cyanbenzoesäure
Formel:
C₈H₅NO₂ MW: 147,13 g/mol |
MDL Number:
MFCD00045796 CAS-Nummer: 3839-22-3 |