Methyl-3-hydroxybenzoate
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS33009G100EA
0
CHF
ACTIAS33009G100
Methyl-3-hydroxybenzoate
Methyl 3-hydroxybenzoate
Formula:
C₈H₈O₃ MW: 152.15 g/mol |
MDL Number:
MFCD00002295 CAS Number: 19438-10-9 EINECS: 243-071-5 |