Ethyl 2-(dimethylamino)benzoate
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS36623G1EA
0
CHF
ACTIAS36623G1
ACTIAS36623G5
ACTIAS36623MG250
Ethyl 2-(dimethylamino)benzoate
Ethyl 2-(dimethylamino)benzoate
Formula:
C₁₁H₁₅NO₂ MW: 193.242 g/mol |
MDL Number:
MFCD00009110 CAS Number: 55426-74-9 EINECS: 259-634-3 |