4-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
4-Cyanobenzene-1-sulphonyl chloride
ACTIAS32869G1EA
0
CHF
ACTIAS32869G1
ACTIAS32869G5
4-Cyanobenzenesulphonyl chloride
4-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Formula:
C₇H₄ClNO₂S MW: 201.63 g/mol |
MDL Number:
MFCD00052337 CAS Number: 49584-26-1 UN: 3261 ADR: 8,II |