Methyl-4-cyanbenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
4-Cyanbenzoesäuremethylester
ACTIAS32799G5EA
0
CHF
ACTIAS32799G10
ACTIAS32799G5
Methyl-4-cyanbenzoat
Methyl-4-cyanbenzoat
Formel:
C₉H₇NO₂ MW: 161,16 g/mol Siedepunkt: 275 °C (1013 hPa) Melting Pt: 67 °C |
MDL Number:
MFCD00001823 CAS-Nummer: 1129-35-7 EINECS: 214-443-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |