1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS24211G100EA 0 CHF
ACTIAS24211G100 ACTIAS24211G25
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
Formula: C₈H₉BrO₂
MW: 217.06 g/mol
MDL Number: MFCD06200685
CAS Number: 20469-65-2