1-(2-Bromoethoxy)-4-nitrobenzene
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS35893G5EA
0
CHF
ACTIAS35893G5
ACTIAS35893G1
1-(2-Bromoethoxy)-4-nitrobenzene
1-(2-Bromoethoxy)-4-nitrobenzene
Formula:
C₈H₈BrNO₃ |
MDL Number:
MFCD00031363 CAS Number: 13288-06-7 |