3-Bromophenetole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Synonyms:
3-Bromophenyl ethyl ether
, 1-Bromo-3-ethoxybenzene
ACTIAS35321G1EA
0
CHF
ACTIAS35321G1
ACTIAS35321G5
3-Bromophenetole
3-Bromophenetole
Formula:
C₈H₉BrO MW: 201.06 g/mol |
MDL Number:
MFCD00274287 CAS Number: 2655-84-7 EINECS: 220-186-9 |