1-Octadecin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
Hexadecylacetylen
H33288.09EA
633
CHF
H33288.09
H33288.03
1-Octadecin ≥97%
1-Octadecin
Formel:
C₁₈H₃₄ MW: 250,47 g/mol Siedepunkt: 313 °C Melting Pt: 21…24 °C Dichte: 0,803 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00015088 CAS-Nummer: 629-89-0 EINECS: 211-114-7 |