3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS21433G5EA 94 CHF
ACTIAS21433G5 ACTIAS21433G1 ACTIAS21433G25
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline
Formula: C₁₆H₁₆N₂
MW: 236.32 g/mol
Boiling Pt: 386 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 284 °C
MDL Number: MFCD00004974
CAS Number: 1660-93-1
EINECS: 216-762-4