Tetrachloropyrimidine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Warning
|
ACTIAS21926G100EA
0
CHF
ACTIAS21926G100
ACTIAS21926G25
Tetrachloropyrimidine
Tetrachloropyrimidine
Formula:
C₄Cl₄N₂ MW: 217.87 g/mol Boiling Pt: 117…118 °C (15 mmHg) Melting Pt: 70 °C |
MDL Number:
MFCD00006062 CAS Number: 1780-40-1 EINECS: 217-228-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |