7-Chloroindole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Warning
|
ACTIAS40541G5EA
0
CHF
ACTIAS40541G5
7-Chloroindole
7-Chloroindole
Formula:
C₈H₆ClN MW: 151.6 g/mol |
MDL Number:
MFCD01321301 CAS Number: 53924-05-3 EINECS: 258-865-7 |