Indole-6-carbonitrile
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS31578G10EA 0 CHF
ACTIAS31578G10 ACTIAS31578G5
Indole-6-carbonitrile
Indole-6-carbonitrile
Formula: C₉H₆N₂
MW: 142.16 g/mol
MDL Number: MFCD00016732
CAS Number: 15861-36-6
EINECS: 239-988-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III