6-Chloroindole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS7084G100EA 0 CHF
ACTIAS7084G5 ACTIAS7084G100
6-Chloroindole
6-Chloroindole
Formula: C₈H₆ClN
MW: 151.6 g/mol
Melting Pt: 90 °C
MDL Number: MFCD00005681
CAS Number: 17422-33-2
EINECS: 241-449-4