5-Bromo-2-pentanone
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS34463G1EA
0
CHF
ACTIAS34463G1
ACTIAS34463G5
5-Bromo-2-pentanone
5-Bromo-2-pentanone
Formula:
H₃CC(O)(CH₂)₂CH₂Br MW: 165.03 g/mol |
MDL Number:
MFCD00051425 CAS Number: 3884-71-7 EINECS: 223-419-2 |