4-Methylindole
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS50151G5EA
0
CHF
ACTIAS50151G5
ACTIAS50151G25
ACTIAS50151G1
4-Methylindole
4-Methylindole
Formula:
C₉H₉N MW: 131.18 g/mol Boiling Pt: 267 °C (1013 hPa) Melting Pt: 5 °C Density: 1,062 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00005668 CAS Number: 16096-32-5 EINECS: 240-262-5 |