4-Ethylbenzoyl chloride
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Danger
|
ACTIAS24098G100EA
0
CHF
ACTIAS24098G100
4-Ethylbenzoyl chloride
4-Ethylbenzoyl chloride
Formula:
C₉H₉ClO MW: 168.62 g/mol Boiling Pt: 235…236 °C (1013 hPa) Melting Pt: 42…43 °C Density: 1.14 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00000697 CAS Number: 16331-45-6 EINECS: 240-404-6 UN: 3265 ADR: 8,II |