4-Chloro-2-hydroxypyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
Warning
ACTIAS31281G5EA 0 CHF
ACTIAS31281G5 ACTIAS31281G1
4-Chloro-2-hydroxypyridine
4-Chloro-2-hydroxypyridine
Formula: C₅H₄ClNO
MW: 129.55 g/mol
MDL Number: MFCD03093022
CAS Number: 40673-25-4