4-Bromo-3-chloropyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS50422G5EA
0
CHF
ACTIAS50422G25
ACTIAS50422G5
4-Bromo-3-chloropyridine
4-Bromo-3-chloropyridine
Formula:
C₅H₃BrClN |
MDL Number:
MFCD04112577 CAS Number: 73583-41-2 |