4-Amino-3-methylpyridine
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS7071G5EA
0
CHF
ACTIAS7071G5
ACTIAS7071G100
4-Amino-3-methylpyridine
4-Amino-3-methylpyridine
Formula:
C₆H₈N₂ |
MDL Number:
MFCD01704431 CAS Number: 1990-90-5 EINECS: 217-872-5 |