4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS34363G10EA
0
CHF
ACTIAS34363G10
ACTIAS34363G1
ACTIAS34363G5
4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde
4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde
Formula:
C₈H₆F₂O₂ MW: 172.13 g/mol |
MDL Number:
MFCD00042252 CAS Number: 73960-07-3 EINECS: 277-653-5 |