4,4,4-Trifluoro-1-butanol
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Danger
|
ACTIAS23929G25EA
115
CHF
ACTIAS23929G25
ACTIAS23929G5
4,4,4-Trifluoro-1-butanol
4,4,4-Trifluoro-1-butanol
Formula:
C₄H₇F₃O MW: 128.09 g/mol Boiling Pt: 122 °C (1013 hPa) Density: 1.217 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00041483 CAS Number: 461-18-7 UN: 1993 ADR: 3,III |